生物源
human umbilical cord vein (endothelium)
品質等級
包裝
pkg of 500,000 cells
製造商/商標名
EndoGRO®
Millipore Chemicon®
形態學
(endothelial)
技術
cell culture | mammalian: suitable
一般說明
EndoGRO人脐静脉内皮细胞(HUVEC)是从人新生儿脐带中提取的一种常用的人细胞类型。它们相对容易培养,为许多血管生物学研究应用提供了有价值的细胞模型,包括炎症、血管生成、动脉粥样硬化、凝血、血管收缩和血管舒张。EndoGRO® HUVEC在第1代时提供,已在低血清培养基中进行了质量测试,未暴露于酚红。
该产品仅供研究使用。本产品未获准用于人用或兽用,或用于体外诊断或临床程序
该产品仅供研究使用。本产品未获准用于人用或兽用,或用于体外诊断或临床程序
产品来源:人新生儿脐带
細胞系來源
脐带
細胞系描述
内皮细胞
應用
EndoGRO人脐静脉内皮细胞(HUVEC)是从人新生儿脐带中提取的一种常用的人细胞类型。
有关解冻、铺板、补料、传代等的详细说明,请参见数据表。
EndoGRO HUVEC应在EndoGRO培养基(加热至37°C)中培养,以获得最佳结果。更多信息请参见特定培养基数据表(SCME001)。
EndoGRO HUVEC应在EndoGRO培养基(加热至37°C)中培养,以获得最佳结果。更多信息请参见特定培养基数据表(SCME001)。
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
包裝
500,000个细胞
成分
SCCE001
品質
乙型肝炎、丙型肝炎和HIV-1检测为阴性。 无细菌、真菌和支原体污染。
进一步生长:当在适当的EndoGRO培养基中生长时,保证提供15倍或更多倍。
进一步生长:当在适当的EndoGRO培养基中生长时,保证提供15倍或更多倍。
儲存和穩定性
EndoGRO HUVEC以冷冻保存的安瓿形式出售。为了保持细胞’的完整性,在收到产品后立即打开包装。冻存的细胞应置于液氮杜瓦瓶的液相或气相中保存。
安瓿的长期保存必须在液氮杜瓦瓶或为冻存细胞储存而设计的机械冰柜中,温度维持在-135°C以下。
Millipore建议将冷冻保存的小瓶储存在液氮气相中。小心处理冷冻保存的小瓶。处理细胞培养物时,务必佩戴护目镜和手套。在水浴中解冻小瓶之前,在生物安全柜中对冷冻保存小瓶中的所有氮气进行无菌排放。
安瓿的长期保存必须在液氮杜瓦瓶或为冻存细胞储存而设计的机械冰柜中,温度维持在-135°C以下。
Millipore建议将冷冻保存的小瓶储存在液氮气相中。小心处理冷冻保存的小瓶。处理细胞培养物时,务必佩戴护目镜和手套。在水浴中解冻小瓶之前,在生物安全柜中对冷冻保存小瓶中的所有氮气进行无菌排放。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENDOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1