材料
polystyrene bottle
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Stericup®
包裝
pack of 12 ea
參數
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
高度
147 mm
容量
500 mL
直徑
45 mm
接頭
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
相容性
for use with Steritop Filter Units
運輸包裝
ambient
一般說明
该产品直接替代SC00B05RE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup®接收瓶包含一个密封盖,以便在潮湿和干燥条件下均能握紧接收瓶。可触摸塞确保牢固的密封,接收器瓶上的磨砂书写表面可方便地标识溶液。
该 Stericup®接收瓶带45 mm开口,容积为500 m。
Stericup®接收瓶包含一个密封盖,以便在潮湿和干燥条件下均能握紧接收瓶。可触摸塞确保牢固的密封,接收器瓶上的磨砂书写表面可方便地标识溶液。
该 Stericup®接收瓶带45 mm开口,容积为500 m。
應用
Stericup® 和Steritop® 是为了减少起泡和蛋白质变性同时最大程度提高流速 而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液) 的无菌真空过滤。
- 组织培养基 +/- 添加剂
- 缓冲液
- 生物溶液
仅供研究使用
特點和優勢
- 密封盖为法兰连接并进行改良以便在潮湿和干燥条件下均能握紧 —可触摸塞确保牢固的密封。不用担心 灭菌的内容物可能受污染或溢出
- 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色 便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的 污迹。
- 密封盖位于侧面以防污染风险。
- 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
相關內容
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.