重要文件
RW0304700
Millipore
增强型膜过滤器
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
同義詞:
MCE膜过滤器,孔径0.2 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
品質等級
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
200 μm
孔徑
0.2 μm pore size
75 % porosity
環保替代類別
運輸包裝
ambient
一般說明
加强型预过滤膜可用于去除各种液体和气体中的污染物。该过滤器具有高的污物保持能力和较低的压降,这使其非常适合在除菌级过滤器之前降低污染物水平。与含有石棉或玻璃纤维的传统预滤材料不同,我们的增强预滤膜是由非脱落材料制成的。这些过滤器将污染物保留在纤维素膜的表面上。
特征&优点:
•具有高污物负载能力的预过滤器可实现更高的通量。
•不脱落的底物不会卸载纤维下游
应用:
在除菌级过滤器之前进行预过滤
滤器类型:滤网过滤器
滤器编码:RW03
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
0.22 μm膜过滤前的预过滤
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3