重要文件
R03465
Sigma-Aldrich
Lactophenol
mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
同義詞:
Fungi Stain
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
顏色
blue
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
應用
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
相關內容
概述臨床診斷中細菌學的科學與實務。進一步了解顯微鏡分析中標準染色和特殊染色的應用。
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.