重要文件
PXC300C50
Millipore
带 Ultracel® 膜的 Pellicon® XL 滤芯
filtration area 50 cm2, NMWCO 300 kDa
同義詞:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 300 kDa 0.005 m2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質等級
特點
holdup volume 3.2 mL
製造商/商標名
Pellicon®
參數
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
長度
18.8 cm (7.4 in.)
寬度
3 cm (1.2 in.)
過濾面積
50 cm2
膜標稱面積
50 cm2
重量法萃取物
≤7.5 mg/device
基質
Ultracel®
孔徑
300 kDa NMWCO
pH值
2 –12
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
滤器类型:超滤
设备配置:盒式膜包
过滤器编码:PLCMK
特點和優勢
C型筛(粗筛)
包裝
润湿,保存
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析報告
重量提取物:水冲洗后
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1