重要文件
PX2020
Supelco
Pyridine
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
同義詞:
Pyridine, Azabenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5N
CAS號碼:
分子量::
79.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
酶委員會索引編號:
203-809-9
化驗:
≥99% (GC)
bp:
115 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
26.7 hPa ( 25 °C)
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽壓力
26.7 hPa ( 25 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
雜質
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.1% Water (H2O)
≤5 ppm Copper (Cu)
蒸發殘留物
≤0.002%
pH值
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
轉變溫度
flash point 17 °C
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Ammonia (NH3): 0.002% max
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Copper (Cu): 5ppm max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Reducing substances: To pass test
Solubility in water: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.1% max
Evaporation Number: 12.7
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2