重要文件
PX1570
Supelco
磷酸钾二元 二元
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
同義詞:
磷酸二钾, 磷酸氢二钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2HPO4
CAS號碼:
分子量::
174.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-834-5
等級
ACS reagent
品質等級
agency
meets USP/NF
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
granular
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤1.0% loss on drying, 105°C
顏色
white
pH值
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
1600 g/L
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay (acidimetric)98.0% minChloride (Cl)0.003% maxColorWhiteFormGranular powderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)1.0% maxNitrogen compounds (as N)0.001% maxSodium (Na)0.05% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C8.5-9.6
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1