重要文件
PX1520
Supelco
Potassium Nitrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
同義詞:
Potassium Nitrate, Nitrate of Potash
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
KNO3
CAS號碼:
分子量::
101.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-818-8
化驗:
≥99.0%
形狀:
crystals
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
meets USP/NF
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
crystals
雜質
≤0.005% Insoluble matter
顏色
white
pH值
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.002% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)5ppm maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.002% maxNitrite (NO2)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-8.5
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1