PX1476
同義詞:
Potassium Hydrogen Phthalate, Potassium Biphthalate, Potassium Acid Phthalate
1 of 10
Sigma-Aldrich
P1088
邻苯二甲酸氢钾
Supelco
1.04874
1.02400
179922
1.01965
Potassium hydrogen phthalate
60360
60357
1.60309
0.01 mol/L 氢氧化钠溶液
60359
1.07233
酚酞
ACS reagent
200
99.95-100.05% dry basis
solid
≤0.002% Sulfur compounds (as S)≤0.005% Insoluble matter
white
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
295-300 °C
80 g/L
chloride (Cl-): 0.003%
Fe: ≤5 ppmNa: ≤0.005%heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ambient
room temp
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Lab Chemicals
Salts
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 6
1.08121
溴甲酚绿
189278
对-甲基苯磺酰异氰酸酯
S8045
氢氧化钠
230189
四丁基氢氧化铵 溶液
105945
SRE0027
肝素钠猪粘膜