重要文件
PX1289F
Sigma-Aldrich
吐温80(TWEEN® 80)
同義詞:
POE (20)山梨糖醇酐单油酸酯, 聚乙二醇山梨醇酐单油酸酯, 聚山梨酯 80, 聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
500-019-9
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<1.33 hPa
形狀
liquid
pH值
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>100 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point >149 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI 密鑰
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Acid value: 2 max
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Saponification value: 45-55
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup