重要文件
PA12/110
Millipore
NovAseptic阀门,气动不锈钢执行器,常闭型,NC
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40141600
eCl@ss:
37051001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
plastic, POM indicator
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
valve (Actuator, Pneumatic)
品質等級
描述
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)
參數
-1 to -6 bar pressure
0 to 70 °C temp. range
重量
0.5 kg1.1 lb
應用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
执行器包装在封闭盒子内。