重要文件
P2B01MV01
Millipore
Pellicon® 2 Mini 超滤 Biomax® 模块
filtration area 0.1 m2, NMWCO 1000 kDa
同義詞:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-1000 V 0.1 m2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
2.16 cm (0.85 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
寬度
5.6 cm (2.2 in.)
過濾面積
0.1 m2
膜標稱面積
0.1 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Biomax®
孔徑
1000 kDa NMWCO
pH值
1-14
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Pellicon® 2 超滤 BIOMAX 1000迷你滤盒是滤盒式切向流过滤设备的标准。P2B01MV01适合工艺放大和应用开发。
密理博′ BIOMAX 1000聚醚砜膜具有无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方常见的空隙/微缺陷漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。这些无空隙膜具有快速、高产率加工和较小系统的优点。
Pellicon® 2 Mini 超滤 BIOMAX膜组件的过滤面积为0.1 m2,孔径为1000 kDa NMWCO。
應用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
  • 蛋白质溶液
  • 多糖溶液
  • 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
  • 细胞培养物和裂解产物
  • 胶体悬浮液
  • 病毒培养物
特點和優勢
  • V型筛网(开放流道)
  • 先进的无空隙膜可以解决任何分离挑战
  • 短流道实现更高的通量和分离度
  • 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
  • 可预测、快速、可放大
  • 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
  • 分离度更高、收率更好、优良的耐反压性
  • Ultracel膜是微孔基底支撑的复合材料膜,是一种性能优良的无缺陷膜
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析報告
重量提取物:水冲洗后
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2