重要文件
NX0409
Supelco
硝酸 溶液
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
同義詞:
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
HNO3
CAS號碼:
分子量::
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
品質等級
200
300
agency
meets USP/NF
蒸汽壓力
9.4 hPa ( 20 °C)
濃度
68.0-70.0% HNO3
雜質
≤0.005 ppm Mercury (Hg)
≤0.01 ppm Arsenic (As)
≤0.05 ppm Copper (Cu)
≤0.05 ppm Nickel (Ni)
≤0.1 ppm Chromium (Cr)
≤0.1 ppm Lead (Pb)
≤0.2 ppm Aluminum (Al)
≤0.2 ppm Calcium (Ca)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Manganese (Mn)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤0.3 ppm Gold (Au)
≤0.3 ppm Magnesium (Mg)
≤0.3 ppm Tin (Sn)
≤0.3 ppm Titanium (Ti)
≤0.3 ppm Zinc (Zn)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Potassium (K)
≤0.5 ppm Sodium (Na)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
燃燒殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
NX0409P-5 and NX0409-75 are packaged in poly coated glass bottles
分析報告
Aluminum (Al): 0.2ppm max
Appearance: To pass test
Arsenic (As): 0.01ppm max
Assay: 68.0-70.0%
Calcium (Ca): 0.2ppm max
Chloride (Cl): 0.5ppm max
Chromium (Cr): 0.1ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.05ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.1ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Mercury (Hg): 0.005ppm max
Nickel (Ni): 0.05ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Potassium (K): 0.5ppm max
Residue after ignition: 5ppm max
Sodium (Na): 0.5ppm max
Sulfate (SO4): 1ppm max
Tin (Sn): 0.3ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.3ppm max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1