重要文件
NA12/26
Millipore
NovAseptic®阀门,隔膜,铂固化硅胶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40141600
eCl@ss:
37051001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
diaphragm (ELASTOSIL R 4001/70MH Silicone Rubber)
品質等級
產品線
NovAseptic®
參數
pressure range at -1--6 bar
temperature at -50 °C (minimum)
temperature at 130 °C (max Steam)
temperature at 150 °C (max dry heat in oxygen poor environment)
temperature at 220 °C ( max dry heat in oxygen rich environment)
重量
0.01 kg (0.022 lb)
應用
所应用的阀体和执行器可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
隔膜包装在封闭盒子内。
其他說明
隔膜,铂金固化硅胶
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
所有隔膜采用符合FDA法规177.2600的材料制造,随附声明。隔膜符合USP塑料生物测试,VI类。