文件
MY0010025
Millipore
酵母菌和霉菌采样器
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
同義詞:
酵母和霉菌黄测试采样器,m-绿色培养基
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NA.74
材料
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
品質等級
形狀
solid (ready-to-use)
包裝
box of 25 units
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH值
4.6±0.2 (25.0 °C)
應用
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
相容性
Incubator
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
酵母和霉菌取样器提供了一种简单、快速、高效的水样酵母和霉菌分析方法。该技术消除了与传统检验技术相关的繁琐和昂贵的硬件和材料。测试取样器含有m-绿色培养基,用于回收酵母和霉菌。
應用
酵母和霉菌取样器用于检测工艺水、HP水、原料和设备表面等样品中的酵母和霉菌。
包裝
搅棒
適合性
酵母菌和霉菌浸入取样器
規格
培养时间:24–72小时
培养温度:28–32 °C
外觀
色码:黄色
分析報告
QC生物酵母
Fleischmanns酵母(酿酒酵母)回收率 ≥80 %
目标微生物:酵母菌和霉菌
酵母菌落呈缎面状、不透明、白色,或随着时间的推移可能变成绿色。霉菌菌落呈白色、绿色或棕色/黑色,丝状。细菌菌落可能会出现,但通常比酵母菌落更小、更晶莹和透明。
其他說明
联系技术服务部获取有效期信息。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。