文件
MSPA15
MPAGE®® Mini Spacer Plates
1.5 mm
同義詞:
mini gel plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105312
product name
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
材料
glass plate
包裝
pkg of 5 packs
製造商/商標名
Millipore
技術
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
寬度 × 高度
10.1 cm × 8.3 cm
凝膠尺寸
8.3 cm × 10.1 cm
凝膠厚度
1.5 mm
一般說明
Use 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.5 mm thickness.
相容性
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Compatible with mPAGE® Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells
  • 1.5 mm, 15 wells
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
只需 3 分鐘即可使用即用型 SDS-PAGE 凝膠,刷新您的凝膠澆鑄工作流程。探索更快、更簡單、更安全的凝膠製備方法。
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.