重要文件
MSNUPSD50
Millipore
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
同義詞:
Montage Plasmid Miniprep
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polystyrene
品質等級
無菌
non-sterile
製造商/商標名
MultiScreen®
參數
50-250 μL sample volume (per well)
技術
DNA purification: suitable
板尺寸
96 wells
孔徑
pore sizeproprietary
運輸包裝
ambient
應用
Research Category
Nucleic acid
外觀
Color Code: 透明
其他說明
Automation Compatible: Yes
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany