重要文件
MPHL04GH2
Millipore
无菌 Millipak-40 过滤单元 0.45 µm 1/4 in. HB/带灌注钟罩的 HB
sterile, Millipak® 40
同義詞:
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.45 µm滤膜
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質等級
無菌
irradiated
sterile
產品線
Millipak® 40
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipak®
參數
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
技術
bioburden reduction: suitable
過濾面積
200 cm2
入口接頭直徑
1/4 in.
出口接頭直徑
1/4 in.
雜質
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤1.5 mg/device
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
起泡點
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
设备配置:Gamma Gold胶囊
包裝
泡罩
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次90 min,123°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
重量萃取物:200 mL 冲洗后在室温下于水中 24 小时使用灭菌装置
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany