Merck
MPGL10CF3
Millipore
可γ辐照 Millipak -100 过滤单元 0.22 µm 3/4 in.TC/TC
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
同義詞:
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.22 µm滤膜
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
品質等級
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Millipak®
特點
gamma compatible
hydrophilic
製造商/商標名
Millipak®
參數
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
11 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
技術
sterile filtration: suitable
長度
5.1 in.
寬度
3.0 in.
直徑
7.6 cm (3.0 in.)
過濾面積
500 cm2
入口接頭直徑
3/4 in.
出口接頭直徑
3/4 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤2.5 mg/device
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
起泡點
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般說明
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
在123°C下进行 90 分钟的 3 个高压灭菌循环;不能连续蒸汽灭菌
分析報告
可提取物质量:受控室温下,在水中浸泡24小时后称量
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們