材料
316 stainless steel head
包裝
pack of 1 unit
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
應用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® pump
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
Milliflex Oasis®过滤头用于过滤液体样品,进行生物负载检测、水监测和各种可过滤流体的一般微生物分析。
法律資訊
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex Oasis® 系統可監控各種樣品中的生物負荷,提高實驗室生產力。
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.