Merck
跳轉至
MXPHEAD01
附加Milliflex泵头
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
material
316L stainless steel
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
紧凑型Milliflex Plus真空泵简化了过滤,以加速QC检验。Milliflex过滤装置和Milliflex Plus真空泵共同提供了一个集成解决方案,可在高通量生产环境中提供可靠和准确的结果。
消毒很容易,因此’对工作流程的干扰最小。为了获得更大的吞吐量,可以由一名操作员设置和使用多达三台Milliflex PLUS泵的高容量工作站。检验表明,3个Milliflex PLUS泵比6联装置更快。
Preparation Note
灭菌方法
高压灭菌
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. What is the flow rate, max vacuum, and pressure of this system?
    1 answer
    1. As per the user guide - Flow rate: < 16 sec/ml for 100 ml of MilliQ water filtered through MXHA membrane. Accuracy: +/- 5% of 100 ml
      Most of issues related to flow rate are due to incorrect weight calibration.