Merck
MIXJ500L102L
Millipore
Mobius® 500L搅拌平台,带称重传感器
jacketed with load cells
同義詞:
Mobius® 500L搅拌平台
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-40 °C temperature
高度
166.1 cm (65.4 in.)
寬度
116.2 cm (45.8 in.)
深度
104.8 cm (41.3 in.)
重量
374 kg (825 lb)
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們