Merck
MIX0100L102
Millipore
Mobius® MIX100L搅拌平台
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
品質等級
參數
4-40 °C temperature
高度
122 cm (48 in.)
寬度
81.3 cm (32 in.)
深度
68.6 cm (27 in.)
重量
33.6 kg (74 lb)empty
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們