Merck
全部照片(3)
重要文件
MIHABG100
Millipore
Microfil® funnel滤杯,配S-Pak滤膜®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
同義詞:
膜过滤系统
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
製造商/商標名
Microfil® with S-Pak®
參數
100 mL sample volume
技術
sterile filtration: suitable
過濾器直徑
47 mm
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Microfil 过滤系统是常规微生物测试的简单、可靠的解决方案。这些即用型 100 mL Microfil 漏斗带有 0.45 μm 的孔径,黑色网格 S pak 过滤系统,无需在每次测试后进行清洗和消毒,从而使设备的处理更容易,并可更高效地进行一般微生物分析。Microfil 漏斗的推合座设计可紧密密封至多联支架,而无需使用夹钳或 O 形圈。与传统的换膜过滤器不同,它消除了膜/漏斗界面的不完全密封,从而使生物均匀地回收
Microfil 漏斗和滤膜可确保无泄漏的操作和均匀的微生物回收,并可使用镊子轻松转移膜,并防止意外接触过滤区域
應用
这些过滤器可用于临床、化妆品、环境、食品和饮料、工业品管和制药行业。通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.