重要文件
MHSTCMAG-70K
Millipore
MILLIPLEX®小鼠超敏T细胞组套 - 免疫学多重检测试剂盒
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
同義詞:
Luminex® Mouse Immunology Panel, Millipore Mouse Immunology Panel, Mouse Immunology Protein Multiplex Assay
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
品質等級
物種活性
mouse
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 82-102%
sensitivity: 0.26-11.14 pg/mL
standard curve range: 0.10-400 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(KC/GROα/CXCL1)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.34-5,500 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 2.93-12,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 3.17-13,000 pg/mL
(LIX)
standard curve range: 3.42-14.000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(MIP-2/CXCL2)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
ambient
一般說明
细胞因子是在适应性和先天免疫应答中起关键作用的免疫调节多肽。通用术语“细胞因子”包括肌动蛋白(由肌肉细胞产生)、淋巴因子(由活化的Th细胞产生)、白介素(充当T细胞之间的介质)和趋化因子(负责T细胞迁移)。细胞因子是免疫系统的调节机制之一,作用于免疫应答的识别、激活或效应阶段,调节T细胞、B细胞和髓样细胞亚型的发育和功能活性。涉及细胞因子的研究对于更深入地了解免疫系统及其对大多数抗原的多方面反应,特别是那些组成炎症过程的反应,具有重要作用。
低水平的炎症涉及许多临床和亚临床疾病状态,例如自身免疫性疾病、心血管疾病、糖尿病、神经系统疾病和癌症。因此,测量细胞因子的皮克水平对于理解这些疾病的发病机理至关重要。
组套类型:细胞因子/趋化因子
特異性
交叉反应性
组套内无可检测的交叉反应性。
本组套中抗体与任何其他分析物之间的交叉反应性不可检出或可忽略不计。
應用
  • 分析物:GM-CSF、IFNγ、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-10、IL-12(p70)、IL-13、IL-17A、KC/CXCL1、LIX、MCP-1、MIP-2、TNF-α
  • 建议的样品类型:血清、血浆、组织培养物或其他培养基
  • 建议的样品稀释度:纯品或1:2稀释的血清或血浆
  • 测定运行时间:过夜
  • 研究类别:炎症&免疫学
  • 研究子类别:免疫反应代谢紊乱慢性炎症性疾病心血管疾病
特點和優勢
通过在此组套中选择可用的分析物来设计多重试剂盒。
儲存和穩定性
试剂盒组件的建议储存温度为2 - 8°C。
其他說明
灵敏度:单个分析物的灵敏度请参见方案。
请联系技术服务部了解稀释线性。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sha-Sha Yi et al.
Frontiers in psychiatry, 13, 864481-864481 (2022-05-17)
Increasing evidence indicates that inflammatory responses may influence brain neurochemical pathways, inducing depressive-like behaviors. Ultrasound stimulation (US) is a promising non-invasive treatment for neuropsychiatric diseases. We investigated whether US can suppress inflammation and improve depressive-like behaviors. Mice were intraperitoneally injected
Anna M Klawonn et al.
Immunity, 54(2), 225-234 (2021-01-22)
Microglia are activated in many neurological diseases and have been suggested to play an important role in the development of affective disorders including major depression. To investigate how microglial signaling regulates mood, we used bidirectional chemogenetic manipulations of microglial activity
Robert A Kazmierczak et al.
Oncotarget, 11(44), 3943-3958 (2020-11-21)
Conventional cancer chemotherapies are not fully efficacious and do not target tumors, leading to significant treatment-related morbidities. A number of genetically attenuated cancer-targeting bacteria are being developed to safely target tumors in vivo. Here we report the toxicological, tumor-targeting, and
Irene Martínez de Toda et al.
International journal of molecular sciences, 18(7) (2017-07-25)
The decrease in the proliferative response of lymphocytes is one of the most evident among the age-related changes of the immune system. This has been linked to a higher risk of mortality in both humans and experimental animals. However, long-lived
David K Harrison et al.
Transplantation, 105(3), 540-549 (2020-09-06)
Organ transplantation is life-saving and continued investigations into immunologic mechanisms that drive organ rejection are needed to improve immunosuppression therapies and prevent graft failure. DNA-dependent protein kinase catalytic subunit, DNA dependent-protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs), is a critical component of
相關內容
MILLIPLEX®小鼠高灵敏度T细胞多因子检测试剂盒是对生物样本进行细胞因子谱分析的强大工具。了解该试剂盒的应用评价,包括细胞因子低水平表达研究,以及细胞因子分泌水平的多指标(多重、多因子)并行定量分析。
The MILLIPLEX® Mouse High Sensitivity T Cell Multiplex Panel is a powerful tool for cytokine profiling in biological samples. Uncover details on how this panel was evaluated for studying low-level cytokine expression and also quantifying multiple cytokine secretion levels simultaneously.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. When running the Mouse High Sensitivity Cytokine Panel with tissue lysates prepared in a Lysis Buffer from BioRad that is compatible with their BioPlex kits, should I use Serum Matrix to prepare the standards, or should I use the buffer in which my samples are prepared?
    1 answer
    1. It is recommended to use the same buffer in which the samples are prepared wherever the protocol specifies the use of Serum Matrix. This ensures consistent assay conditions in the standard, QC, and sample wells.
      It's important to note that the kit has not been validated with this buffer, so there is a possibility that some QCs may read out of range when using this buffer. In such cases, it may be necessary to establish their own ranges using this buffer.
      Helpful?
  2. Before purchasing the Mouse MHSTCMAG-70K kit, I have a couple of questions regarding the assessment of three cytokines (TNF alpha, IL-6, and IL-1b) in plasma and brain extracts.
    1 answer
    1. I have provided some information that should assist you with your project. There is a protocol available that describes how to create a brain homogenate, including the appropriate concentration. Additionally, I have included a research paper on rat brain with a comprehensive methods section; however, we do not have one available for mouse. You will also find our general guide to buffers. Determining the total protein to add for the assay will depend on the specific experimental conditions. Nevertheless, our cytokine kits offer a wide standard curve range, and considering the sample type, using a more concentrated sample in the assay is likely the best approach. Although we do not use tissue samples in our kits, we have not established the appropriate sample concentration for this. Drawing from our cell signaling kits, which utilize cell lysates, it is recommended to use between 1 and 25 ug of total protein per well in the assay, which may serve as a good starting point for you. In terms of a protease inhibitor, we recommend using the Sigma protease inhibitor cocktail P2714, which should be hydrated in 100 mls of water per bottle and is a 100X stock.