重要文件
MHA000P2T
Millipore
胰蛋白胨葡萄糖提取物肉汤培养基
Tryptone Glucose Extract Broth
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
同義詞:
TGE肉汤培养基
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
sterile
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
包裝
pack of 50 tests
容量
2 mL
filling volume
2 mL
輸入
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type food(s)
pH值
7.0±0.2 (25.0 °C)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
sterility testing
water monitoring
microbiology
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
heterotrophic bacteria
nonselective for
一般說明
建议使用含有 胰蛋白胨葡萄糖提取物肉汤来对水、空气、牛奶和乳制品中的异养细菌进行计数。它可用作细菌平板计数的标准培养基,也可用于检测牛奶和乳制品中的嗜热菌。胰蛋白胨和酵母提取物提供含氮和碳化合物、长链氨基酸、维生素B复合物和其他必需的生长营养素。葡萄糖是能量来源。菌落外观透明至乳白色,有些可能产生色素
應用
胰蛋白胨葡萄糖提取物肉汤作为一种非选择性培养基用于检测水、乳制品和啤酒、瓶装水、苹果酒、软饮料、运动饮料和葡萄酒等液体中的总异养微生物。(2)该培养基在临床、化妆品、环境分析、食品饮料和工业质量控制等方面具有广泛的应用前景。
特點和優勢
  • 即用型液体安瓿培养基解决了微生物实验室中的许多问题,在这些实验室中,时间、设备,和训练有素的人员经常短缺。
  • 可提供方便、单次检测的2 mL塑料安瓿,消除了玻璃安瓿的操作,避免了散装包装培养基造成的浪费和变质。
規格
培养时间:18–120小时
培养温度:28–35 °C
分析報告
QC微生物
大肠埃希菌(ATCC 25922)
目标微生物:总计数
菌落外观透明至乳白色,有些可能产生色素
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Greenberg et al.
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1985)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review