Merck
MD0SP014H1
Millipore
Millistak+® HC Pro Pod深度过滤器
D0SP, filtration area 0.014 m², Lab Scale
同義詞:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, D0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Millistak+® HC Pro Pod深度过滤器, D0SP, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
材料
acrylic
polypropylene
silica filter aid
品質等級
描述
Primary clarification directly out of the bioreactor
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
高度
140 mm
5.5 in. (14 cm)
長度
8.6 in. (22 cm)
過濾面積
0.014 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
輸入
sample type liquid
傅導性
3.64-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
過濾器等級
D0SP
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Millistak+® HC Pro Pod深层过滤器(高载量合成介质)是合成材质的深层过滤器, 提供更洁净、更均一的深层过滤介质,超越目前的 硅藻土(DE)和纤维素(CE)滤器。该装置为 实验室规模Pod,采用D0SP级介质,支持初级、 二级澄清和下游过滤。
應用
直接从生物反应器中进行初步澄清
特點和優勢
合成材质
  • 更低的TOC析出量,可以减少50%的用前冲洗量
  • 不含干扰细菌内毒素检测(LAL)结果的β葡聚糖
具有批次间一致性,实现成功开发和稳定可靠的澄清工艺
深层过滤器介质构造&设计
  • 与同等截留能力的一般市售硅藻土产品相比,过滤能力高达2倍
  • HCP杂质去除能力更高
即用型Pod装置
  • 灵活的模块化,使该产品处理量可由5L扩展至12000L或更高
  • 结构坚固,易于使用及安装
規格
纯水冲洗(50 L/m2表面积)并在纯水中静态浸泡24小时后,检测痕量金属。 采用三批不同的uPod装置,得到可析出金属的平均值。分析采用ICP-MS法。 不可高压锅蒸汽灭菌。
过滤器级别:D0SP
準備報告
灭菌方法
123 ºC×60 min,高压锅蒸汽灭菌1次,可能会影响过滤性能。推荐仅在使用后灭菌。
分析報告
产品的水电导率(25℃):高压灭菌(123℃×60分钟,1次),并用100 L/m2(10 L/ft2)介质表面积的纯水冲洗后检测
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們