重要文件
MABT341
Sigma-Aldrich
抗-CD226/DNAM-1抗体,克隆NewE1(无叠氮化物)
clone NewE1, from mouse
同義詞:
CD226 antigen, DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD_antigen=CD226
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
NewE1, monoclonal
物種活性
human
技術
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD226(10666)
一般說明
CD226/DNAM1是一种T细胞表达的质膜受体蛋白,在淋巴细胞信号转导、细胞间粘附、淋巴因子分泌以及细胞毒性T细胞和NK细胞介导杀伤中发挥多种作用。CD226可激活自然杀伤(NK)细胞介导的细胞毒性,是杀伤T细胞和靶标之间免疫突触的关键参与者。此外,由于CD226/DNAM1可以识别CD155并连接CD226/DNAM1,因此它被认为是一种潜在的抗癌药物,因为可溶性CD226可通过结合肿瘤细胞上表达的CD155直接抑制肿瘤生长并下调增殖。CD226/DNAM-1在Th1细胞上表达,但不在Th2或Th0细胞上表达,另外在NK细胞、CD8+ T细胞上表达,但不在发育中的T细胞上表达。CD226/DNAM-1也在单核细胞和血小板上表达。
免疫原
对应于人CD226/DNAM-1的重组蛋白。
應用
活性测定分析:代表性批次检测到诱导血小板活化和聚集的CD226/DNAM-1(Sherrington, P.D., et al. (1997).J. Biol. Chem. 272:21735-21744)。
免疫沉淀分析:代表性批次在与Jurkat和血小板分离的表面蛋白中免疫沉淀CD226/DNAM-1(Sherrington, P.D., et al. (1997).J. Biol. Chem. 272:21735-21744)。
MABT341在非还原性和还原性条件下均可通过免疫印迹法起效。
研究子类别
粘附(CAM)
研究类别
细胞结构
该抗-CD226/DNAM-1抗体,克隆NewE1(无叠氮化物)经验证可用于蛋白质印迹、免疫沉淀和活性测定中CD226/DNAM-1的检测。
品質
通过蛋白质印迹法对CD226转染的CHO细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体在10 µg CD226细胞裂解液中检测到CD226/DNAM-1。
標靶描述
可观察到约39 kDa的条带
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于不含防腐剂的PBS缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hyung-Seung Jin et al.
Cancer immunology research, 8(7), 912-925 (2020-04-09)
Clinical trials are evaluating the efficacy of anti-TIGIT for use as single-agent therapy or in combination with programmed death 1 (PD-1)/programmed death-ligand 1 blockade. How and whether a TIGIT blockade will synergize with immunotherapies is not clear. Here, we show