MABS1696
抗-RANKL抗体(克隆6A12.1)
clone 6A12.1, from mouse
同義詞:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11, Osteoclast differentiation factor, ODF, Osteoprotegerin ligand, OPGL, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, TNF-related activation-induced cytokine, CD254
登入查看組織和合約定價
全部照片(2)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
unpurified
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6A12.1, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TNFSF11(8600)
一般說明
肿瘤坏死因子配体超家族成员11 (UniProt:O14788;也称破骨细胞分化因子、ODF、破骨细胞配体、OPGL、核因子Kappa-B 配体受体激活剂、RANK、TNF相关激活诱导细胞因子、TRANCE、CD254)由人TNFSF11(也称OPGL、RANKL、TRANCE)基因(基因ID: 8600)编码。RANKL是一种单次跨膜II型膜蛋白,在外周淋巴结中高水平存在,在脾、外周血白细胞、骨髓、心脏、胎盘、骨骼肌、胃和甲状腺中以较低水平存在。研究显示其水平在T细胞受体的刺激下上调。RANKL 具有一个胞质结构域(aa 1-47)、一个螺旋结构域(aa 48-68)和一个细胞外结构域(aa 69-317)。经鉴定RANKL影响免疫系统,并控制骨再生和重塑。RANKL是结合TNFRSF11B/OPG 和TNFRSF11A/RANK的细胞因子。研究显示它可以增强树突状细胞刺激初始T细胞增殖的能力,也是T细胞和树突状细胞之间相互作用的重要调节因子,并可能在T细胞依赖性免疫应答的调节中起一定作用。研究显示它通过激活破骨细胞前体细胞中的多条信号通路,诱导破骨细胞生成。据报道RANKL也通过涉及SRC 激酶的信号复合物和肿瘤坏死因子受体相关因子(TRAF)6来激活Akt ,这一点显示了RANKL在细胞凋亡调节中的作用。研究人员已经描述了通过选择性剪接产生的三种RANKL的亚型。TNFS11基因缺陷可导致骨质疏松症,包括严重的常染色体隐性形式和良性常染色体显性形式。
特異性
克隆6A12.1可检测人细胞中的RANKL蛋白。它靶向C末端区域95个氨基酸内的表位。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于人RANKL的C端区域的95个氨基酸。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液在人扁桃体组织切片中检测到RANKL。
抗-RANKL(克隆6A12.1,货号MABS1696)是一种小鼠单克隆抗体,可检测人细胞中的RANKL,经检验可用于免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
信号传导
品質
通过蛋白质印迹法对RANKL重组蛋白进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液检测到人重组RANKL蛋白。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液检测到人重组RANKL蛋白。
標靶描述
观察值为〜36 kDa;计算值为35.48 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
不含叠氮化物的组织培养上清液中的小鼠单克隆抗体。
形式:未纯化
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1