Merck
全部照片(4)
文件
MABN875
Sigma-Aldrich
抗-GABAA抗体γ2亚基,克隆KC4-8A7
clone KC4-8A7, from mouse
同義詞:
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-2, GABA(A) receptor subunit gamma-2, GABAA γ2 Subunit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
KC4-8A7, monoclonal
物種活性
rat, bovine, human, mouse
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GABRG2(2566)
一般說明
γ-氨基丁酸(GABA)受体亚基γ-2(UniProt P18507;也称为GABA(A)受体亚基γ-2)由人的GABRG2(也称为CAE2、ECA2、GEFSP3)基因(基因ID 2566)编码。GABAA受体(GABAAR)是离子型受体和配体门控离子通道。在GABA结合和激活后,GABAA受体选择性地通过其孔传导氯离子,从而导致神经元超极化。GABAAR是由围绕中心孔排列的两个α、两个β和一个γ亚基组成的五聚体复合物。每个亚基包含四个跨膜结构域,其N末端和C末端均位于细胞外。在人类中,存在六种类型的α亚基(由GABRA1-6编码)、三种类型的β亚基(由GABRB1-3编码)和三种类型的γ亚基(由GABRG1-3编码)。γ2亚基产生时带有一个信号肽序列(a.a.1-39),然后将其裂解以产生成熟的亚基(a.a.40 – 467)。
特異性
预期与GABA(A)受体γ2亚基(GABRG2)的所有三个剪接亚型反应,但不与γ1(GABRG1)或γ3(GABRG3)亚基反应。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人GABAA γ2亚基的胞质结构域。
表位:胞浆结构域
應用
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的代表性批次在10 µg小鼠脑组织裂解物中检测到GABAA γ2亚基。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的代表性批次在10 µg人脑组织裂解物中检测到GABAA γ2亚基。
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:250稀释度在人大脑皮层组织中检测到GABAA γ2亚基。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在纯化的牛脑GABAA受体复合物中检测到人GABAA γ2亚基胞质域GST融合蛋白以及内源性GABAA γ2亚基(Fernando,L.P.,et al.(1995).J Neurochem.64(3):1305-1311)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次免疫沉淀来自大鼠大脑皮层膜提取物的GABAA受体复合物,以及通过与免疫复合物相关的配体结合活性测量的纯化牛脑GABAA受体复合物(Fernando,L.P.,et al.(1995).J Neurochem.64(3):1305-1311)。
ELISA分析:一个代表性批次检测到人GABAA γ2胞质域GST融合蛋白,但未检测到GST(Fernando,L.P.,et al.(1995).J Neurochem.64(3):1305-1311)。
该抗GABAA抗体γ2亚基(克隆KC4-8A7)经验证可用于蛋白质印迹、免疫组织化学(石蜡)、免疫沉淀、ELISA检测GABAA。
品質
通过蛋白质印迹法在大鼠脑组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg大鼠脑组织裂解物中检测到GABAA γ2亚基。
注意:对于蛋白质印迹分析,电泳前不要煮沸样品。用SDS样品缓冲液解离受体复合物后,通过离心去除未溶解的物质。
標靶描述
观测分子量〜45 kDa。大鼠和小鼠脑组织裂解物均在〜45 kDa处观察到分子量带。但是,对于人脑组织裂解物,我们检测到的分子量约为58 kDa,正如UniProt所预测。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gloria S Forkuo et al.
Molecular pharmaceutics, 14(6), 2088-2098 (2017-04-26)
We describe pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of two novel oral drug candidates for asthma. Phenolic α4β3γ2 GABAAR selective compound 1 and acidic α5β3γ2 selective GABAAR positive allosteric modulator compound 2 relaxed airway smooth muscle ex vivo and attenuated airway hyperresponsiveness
Prabhuanand Selvaraj et al.
Cells, 10(12) (2021-12-25)
Modulation of the endocannabinoid system has emerged as an effective approach for the treatment of many neurodegenerative and neuropsychological diseases. However, the underlying mechanisms are still uncertain. Using a repetitive mild traumatic brain injury (mTBI) mouse model, we found that
Abdeslam Mouihate et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 26(2), 240-250 (2019-07-25)
Experimental studies have shown that the progesterone metabolite, allopregnanolone, is endowed with promyelinating effects. The mechanisms underlying these promyelinating effects are not well understood. Therefore, we explored the impact of allopregnanolone's synthetic analogue, ganaxolone, on remyelination and microglial activation following