重要文件
MABN1783
Sigma-Aldrich
抗HLA I类抗原抗体,克隆W6 / 32
clone W6/32, from mouse
同義詞:
HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain, MHC class I antigen A, HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain, MHC class I antigen B, HLA class I histocompatibility antigen, C alpha chain, MHC class I antigen C;HLA class I histocomp
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
W6/32, monoclonal
物種活性
human
技術
affinity binding assay: suitable
affinity chromatography: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
同型
IgG2a
GenBank登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
主要组织相容性复合体(MHCs),又称人类白细胞抗原(HLAs),是一种细胞表面分子,通过决定组织相容性,在所有脊椎动物的免疫系统中发挥主要作用。MHCs 的主要功能是与由抗原提呈细胞表面的病原体产生的肽片段结合,并呈递该肽片段。MHC 分为三类,其中 I 类 MHC 是由跨膜 α 链和常见的胞外 β 亚基组成的异二聚体。α 链包含三个结构域(α1、α2 和 α3),其中α1 结构域介导与 β2 亚基的相互作用。α1 和 α2 结构域形成抗原结合槽。II 类 MHC 是两条单次跨膜链(α 和 β)的异二聚体,每个包含两个结构域,每个链的 N 末端 α1 和 β1 域形成抗原结合槽。III 类分子包括几种具有免疫功能的分泌蛋白,包括补体系统、细胞因子和热休克蛋白。每个人类细胞表达六种 MHC I 类等位基因(从每个亲本获得一个 HLA-A、-B 和 -C 等位基因)。经典的 MHC 将抗原呈递给 CD8 + T 淋巴细胞的 TCR。非经典分子(IB MHC 类)具有有限的多态性、表达模式并呈递抗原。该组进一步细分为 MHC 位点内编码的那些(例如 HLA-E、-F、-G)和未在 MHC 位点内编码的那些(例如 ULBP、Rae1 和 H60)。
之前的UniProt蛋白质标识符(protein identifier)P30443已被纳入P04439。详情参见UniProt蛋白质数据库。
特異性
克隆 W6/32 以轻链依赖性方式靶向 HLA I 类重链(HLA-A、-B、-C、-E 和可能是 -F),尽管克隆 W6/32 对分离的轻链(β2-微球蛋白或 β2-m)没有亲和力。β2-m 残基 89 与重链第二结构域内的某些残基之间的紧密相互作用可能是 W6/32 抗原决定簇形成的原因,但是,只有在 β2-m 无法共价结合重链 Cys121 时才表达(或暴露)该决定簇。(Kahn-Perles, B., et al. (1987).J. Immunol. 138(7).2190-2196)。W6/32 不识别等位基因特异性肽重构的细胞表面 MHC I 分子和 N 端含有甲硫氨酸的重组人 β2-m(Shields,M.J.和Ribaudo,R.K.(1998).组织抗原。51(5):567-570)。据报道,当鼠类、大鼠、兔和豚鼠 HLA I 类重链与牛 β2-m 结合时, 克隆 W6/32 可与其结合,但当是各自的自体 β2-m 时,克隆 W6/32 无能与其结合。(Kahn-Perles, B., et al. (1987).J. Immunol. 138(7).2190-2196)。
据报道,当鼠类、大鼠、兔和豚鼠 HLA I 类重链与牛 β2-微球蛋白(β2-m)结合时, 克隆 W6/32 可与其结合,但当是各自的自体 β2-m 时,克隆 W6/32 无能与其结合。(Kahn-Perles, B., et al. (1987)。J. Immunol. 138(7).2190-2196)。
免疫原
来自人扁桃体淋巴细胞制剂的膜(Barnstable, C.J., et al. (1978).Cell.14(1):9-20)。
應用
抗 HLA I 类抗原抗体,克隆 W6/32,货号 MABN1783,靶向 HLA I 类抗原,并已在亲和结合、流式细胞术、免疫亲和纯化、免疫组化、免疫沉淀和中和应用中进行了测试。
品質
通过免疫组化在人扁桃体组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体以 1:1,000 的稀释度在丙酮固定的冷冻人扁桃体组织切片中检测到 HLA I 类抗原。
標靶描述
根据 UniProt ID,成熟的多态形式计算得出的分子量为 38.32 kDa(HLA-A;Uniprot P30443),37.90 kDa(HLA-B;Uniprot Q96DW9),38.14 kDa(HLA-C;Uniprot O19617),37.92 kDa(HLA-E;Uniprot P13747)。报道的分子量为~43 kDa(Parham, P., et al. (1979).J. Immunol. 123(1): 342-349; Barnstable, C.J., et al. (1978).Cell.14(1):9-20)。
外觀
不含防腐剂的 PBS 中的纯化的小鼠单克隆抗体 IgG2a。
形式:纯化的
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fulvio D'Angelo et al.
Nature medicine, 25(1), 176-187 (2018-12-12)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a common tumor predisposition syndrome in which glioma is one of the prevalent tumors. Gliomagenesis in NF1 results in a heterogeneous spectrum of low- to high-grade neoplasms occurring during the entire lifespan of patients. The