無性繁殖
3B12F7, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CRBN(51185)
一般說明
cereblon 蛋白(UniProt Q96SW2)由人 CRBN(也称为 AD-006、MRT2A)基因(基因 ID 51185)编码。最初被鉴定为遗传性常染色体隐性遗传性智力低下的遗传原因,人 CRBN 基因编码泛素 E3 cullin 4-RING 连接酶(CRL4)复合物的底物受体。cullin-4(CULT4)蛋白提供了一个支架,用于将 RING box 结构域蛋白(RBX1)和衔接蛋白 DNA 损伤结合蛋白 1(DDB1)组装起来形成 CRL4 E3 复合体,其中 RBX1 作为 CRL4 E3 的停泊位点用于激活 E2 蛋白,而 DDB1 募集底物特异性受体或 DCAFs(DDB1-cullin 4 相关因子)以形成 CRL4 复合体的底物呈递侧。沙利度胺及其类似物(来那度胺、泊马度胺和阿普斯特)是免疫调节药物(IMiDs),通过直接结合 cereblon 并促进造血锌指转录因子 Ikaros(IKZF1)和 Aiolos(IKZF3)的募集,导致其泛素化和蛋白酶体降解,从而发挥其对多发性骨髓瘤(MM)细胞的抗增殖作用和对 T 细胞的免疫调节作用。人 cereblon 是一种 442 个氨基酸的蛋白质,结构组成:一个 Lon 蛋白酶样支架(aa80-317),带有一个介导 DDB1 结合的螺旋结构和一个沙利度胺结合结构域(TBD;aa339-442)。
特異性
克隆 3B12F7 是针对人大脑剪接异构体 1&2 和鼠类大脑剪接异构体 1&3(UniProt Q96SW2 和 Q8C7D2)中的 N 端序列产生的。免疫原序列基本上在所有的哺乳动物物种中都是保守的。
免疫原
对应于人脑的 N 末端附近的序列的 KLH 偶联的线性肽。
應用
使用该小鼠单克隆抗 Cereblon 抗体(克隆 3B12F7,货号 MABN1780,经过验证可用于免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹)检测 Cereblon。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以 1:500 的稀释度在 10 µg HEK293 细胞裂解液中检测到 cereblon。
免疫组化分析:一个有代表性批次以 1:50 的稀释度在人大脑皮层、肾脏和扁桃体组织切片中检测到了 cereblon。
免疫组化分析:一个有代表性批次以 1:50 的稀释度在人大脑皮层、肾脏和扁桃体组织切片中检测到了 cereblon。
品質
通过蛋白质印迹对 Jurkat 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:500 的稀释度在 10 µg Jurkat 细胞裂解液中检测到 cereblon。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:500 的稀释度在 10 µg Jurkat 细胞裂解液中检测到 cereblon。
標靶描述
观测值〜50 kDa。计算得出的分子量:50.55/50.48 kDa(人亚型 1/2)和 50.88/50.81 kDa(小鼠亚型 1/3)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化的
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1