重要文件
MABN1545
Sigma-Aldrich
抗MRP2抗体,克隆4C9.2
clone 4C9.2, from mouse
同義詞:
Canalicular multispecific organic anion transporter 1, ATP-binding cassette sub-family C member 2, Canalicular multidrug resistance protein, cMRP, Multidrug resistance-associated protein 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4C9.2, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ABCC2(1244)
一般說明
微管多特异性有机阴离子转运蛋白 1(UniProt Q92887;也称为 ATP 结合盒亚家族 C 成员 2,微管多药耐药蛋白,cMRP,多药耐药相关蛋白 2)由 ABCC2(也称为 CMOAT、CMOAT1、CMRP、DJS、MRP2)基因(基因 ID 1244)编码。MRP2/ABCC2 属于人 ATP 结合盒(ABC)转运蛋白家族,该转运蛋白根据其序列相似性分为从 ABC-A 到 ABC-G 的七个亚家族。P-糖蛋白(P-gp/ABCB1),MRP2/ABCC2 和乳腺癌耐药蛋白(BCRP/ABCG2)是众所周知的质膜 ABC 转运蛋白,介导细胞内药物、药物结合物和代谢物的输出。MRP2/ABCC2 是 13 个转运蛋白(ABCC1 至 ABCC13)的 ABCC 子家族的第二个成员。MRP2 在根尖肝细胞质膜、肾近端小管和小肠中表达,在药物、异毒素及其代谢产物的清除和口服生物利用度中发挥作用。MRP2 主要充当有机阴离子转运蛋白,以介导清除多种药物的胆汁酸、GSH 和共轭代谢产物,以及其他生物异源物质。弱碱性药物似乎通过 MRP2 与 GSH 共同转运。甲氨蝶呤、蒽环类药物(阿霉素,表柔比星)、米托蒽醌、顺铂和依托泊苷是 MRP2 的众所周知的化疗底物。MRP2 包含 17 个跨膜螺旋(aa28-48、69-89、94-114、127-147、166-186、314-334、361-381、438-458、462-482、545-565、588- 608、972-992、1034-1054、1098-1118、1120-1140、1212-1232、1235-1255),其 N 末端(aa1-27)暴露于细胞外,C 末端(aa1256- 1545)位于胞质中。两个保守的核苷酸结合结构域(NBD;aa671-678 和 1334-1341)通过 ATPase 介导 ATP 的结合和水解,从而为底物从胞质输出到胞外空间提供能量。
特異性
克隆 4C9.2 靶向人 MRP2 第三个胞质结构域内的表位。
免疫原
具有 GST 标签的重组片段,对应于人 MRP2 的第三个胞质域。
應用
免疫组化分析:一个代表批次以 1:50 的稀释毒在人肝组织切片中检测到 MRP2。
抗 MRP2,克隆 4C9.2,货号 MABN1545,是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,靶向 ABCC2,已经在免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对 HepG2 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL 的该抗体在 10 µg HepG2 细胞裂解液中检测到 MRP2。
標靶描述
观测值~175-260 kDa计算得出的分子量:174.2 kDa大于计算的大小和污染条带模式与检测差异糖基化 MRP2 种类一致。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG2b。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1