Merck
全部照片(3)
重要文件
MABF248
Sigma-Aldrich
抗-SLFN11抗体,克隆4G9
clone 4G9, 0.25 mg/mL, from mouse
同義詞:
Schlafen family member 11, SLFN11
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4G9, monoclonal
物種活性
human
濃度
0.25 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgMκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLFN11(91607)
一般說明
SLFN11,是一种有趣的蛋白质,也称Schlafen家族成员11,由SLFN11基因编码,是人体逆转录病毒先天防御系统的一部分。该蛋白由干扰素诱导并抑制逆转录病毒特异性蛋白的翻译。SLFN11还在细胞周期阻滞和细胞凋亡诱导中发挥作用,特别是在DNA损伤的反应中。SLFN11定位于细胞核,在包括卵巢癌和腺癌在内的各种癌症中广泛表达和上调,最近的研究表明,SLFN11可在临床环境中作为生物标志物预测对DNA损伤药物的反应。
免疫原
对应于人SLFN11的重组蛋白。
應用
抗-SLFN11抗体,克隆4G9是抗SLFN11的抗体,用于蛋白质印迹 & IP。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
蛋白质印迹/免疫沉淀分析:代表性批次从转染HEK293细胞裂解液中免疫沉淀SLFN11。同一批次已用于通过蛋白质印迹检测SLFN11(Michael David教授,加州大学圣地亚哥分校)。
电子迁移率位移分析:一个来自独立实验室的代表性批次检测到SLFN11(Li, M., et al. (2012).Nature.491(7422):125-128.)。
品質
通过蛋白质印迹对转染SLFN11或阴性对照的HEK293T细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在转染SLFN11的HEK293T细胞裂解液中检测到SFN11,而在转染阴性对照的HEK293T细胞裂解液中未检测到。
標靶描述
观察值〜100 kDa。在某些细胞裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgMκ,溶于含有PBS和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Marketa Bednarikova et al.
Cancers, 14(10) (2022-05-29)
Platinum-based chemotherapy has been the cornerstone of systemic treatment in ovarian cancer. Since no validated molecular predictive markers have been identified yet, the response to platinum-based chemotherapy has been evaluated clinically, based on platinum-free interval. The new promising marker Schlafen