Merck
全部照片(3)
重要文件
MABE986
Sigma-Aldrich
抗-PTB抗体,克隆BB7
clone Bb7, from mouse
同義詞:
Polypyrimidine tract-binding protein 1, PTB, 57 kDa RNA-binding protein PPTB-1, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein I, hnRNP I, PTB
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Bb7, monoclonal
物種活性
mouse, human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PTBP1(5725)
一般說明
多聚嘧啶区结合蛋白质1(UniProt P26599;也称为57kDa RNA结合蛋白PPTB-1、异质核核糖核蛋白I、异质核核糖核蛋白多肽I、hnRNP I、PTB、RNA结合蛋白)由人的PTBP1(也称为HNRNP-I、HNRNPI、HNRPI、PTB、PTB2、PTB3、PTB4、PTB-1、PTB-T)基因(基因ID 5725)编码。富含丝氨酸–精氨酸的(SR)蛋白和异质核糖核蛋白(hnRNP)是参与剪接调控的最典型的RBP家族。SR蛋白通常通过在选择性剪接位点附近结合外显子和内含子增强子在外显子识别中发挥积极作用。另一方面,hnRNP通常与沉默子元件结合并干扰剪接体成分或正调节剂的募集。PTB,也称为hnRNP I,属于RNA结合蛋白的hnRNP家族,参与细胞mRNA代谢的多个方面,包括剪接、RNA稳定性和内部核糖体进入位点(IRES)介导的病毒和细胞mRNA的翻译。PTB通过阻止U2AF65的募集或U2 snRNP的正确碱基配对或通过影响U1 snRNP与剪接体其他成分的相互作用来充当剪接阻遏物。
免疫原
重组蛋白人PTB。
應用
研究子类别
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的代表性批次在10 µg HT-29和HEK293细胞裂解物中检测到PTB。
免疫细胞化学分析:该抗体以1:500稀释度在HeLa、HUVEC和NIH/3T3细胞中检测到PTB。
免疫沉淀分析:一个代表性批次免疫沉淀在HeLa和WERI-1核提取物中的PTB。(Chou,M.Y.,et al.(2000).Mol Cell.5(6):949-57)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在HeLa和WERI-1核提取物中检测到PTB(Sharma,S.,et al.(2005).Mol Cell.19(4):485-496)。
该抗PTB抗体,克隆BB7经验证可用于免疫细胞化学、蛋白质印迹和免疫沉淀检测PTB。
品質
通过蛋白质印迹法在HeLa细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa细胞裂解物中检测到PTB。
標靶描述
观测分子量〜57 kDa。 目标条带可能显示为两条带,最有可能是由于存在剪接的亚型。亚型1(计算分子量57.2 kDa)、亚型2/PTB2(计算分子量59.0 kDa)、亚型3(计算分子量59.6 kDa)。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2bκ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hui Miao et al.
Science advances, 8(51), eabq7289-eabq7289 (2022-12-24)
Understanding how long noncoding RNAs (lncRNAs) cooperate with splicing factors (SFs) in alternative splicing (AS) control is fundamental to human biology and disease. We show that metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (MALAT1), a well-documented AS-implicated lncRNA, regulates AS via two
Hyojeong Hwang et al.
Cell reports, 41(11), 111802-111802 (2022-12-15)
Asymmetric localization of mRNAs is crucial for cell polarity and cell fate determination. By performing fractionation RNA-seq, we report here that a large number of maternal RNAs are associated with the ER in Xenopus oocytes but are released into the