MABE348
磷酸化RNAPII抗体(Thr4),克隆1G7
clone 1G7, from rat
同義詞:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推薦產品
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1G7, monoclonal
物種活性
mouse, yeast, human
技術
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr4)
基因資訊
human ... POLR2A(5430)
一般說明
RNA聚合酶 II(RNAPII或 Pol II)是一种多亚基酶,负责将将蛋白质编码基因从DNA录到RNA。 转录起始需要通过活化剂和染色质重塑因子的诱导,将完整的转录机制募集到启动子上。RNAPII 可以协调10至14个亚基。该复合物可与基因的启动子区域以及各种元件和转录因子相互作用。聚合酶的DNA结合结构域是一个TFIIB用于定向DNA以便解链和转录的凹槽。
特異性
该抗体可识别在Thr4处磷酸化的RNAPII。
免疫原
卵清蛋白偶联线性肽,对应于在Thr4处磷酸化的人RNAPII。
表位:磷酸化Thr4
應用
免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次在增殖的酵母全细胞提取物中检测到磷酸化RNAPII (Tyr1) (Hintermair, C., et al. (2012).EMBO J. 31(12):2784-2791.).
免疫细胞化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在C2C12细胞中检测到组蛋白H3.1 (Hintermair, C., et al. (2012).EMBO J. 31(12):2784-2791.).
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:来自独立实验室的代表性批次,从hHSF1转染的MEF细胞裂解物中免疫沉淀HSF 1 (Hintermair, C., et al. (2012).EMBO J. 31(12):2784-2791.)。
免疫细胞化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在C2C12细胞中检测到组蛋白H3.1 (Hintermair, C., et al. (2012).EMBO J. 31(12):2784-2791.).
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:来自独立实验室的代表性批次,从hHSF1转染的MEF细胞裂解物中免疫沉淀HSF 1 (Hintermair, C., et al. (2012).EMBO J. 31(12):2784-2791.)。
可使用这种磷酸化RNAPII(Thr4)抗体(克隆1G7)检测磷酸化RNAPII(Thr4)蛋白,该抗体经验证可用于WB、IP、ICC & ChIP。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹分析在未处理和λ磷酸酶处理的HeLa细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在10 µg未经处理的HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化RNAPII(Thr4)。(λ磷酸酶处理在蛋白质印迹实验中进行)
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在10 µg未经处理的HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化RNAPII(Thr4)。(λ磷酸酶处理在蛋白质印迹实验中进行)
標靶描述
观测值〜220 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
未经处理和经λ磷酸酶处理的HeLa细胞裂解液。
未经处理和经λ磷酸酶处理的HeLa细胞裂解液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Baishan Jiang et al.
Nature chemical biology, 17(6), 675-683 (2021-03-24)
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) is an emerging therapeutic target due to its role in regulating transcription of DNA-damage response (DDR) genes. However, development of selective small molecules targeting CDK12 has been challenging due to the high degree of homology between