Merck
全部照片(3)
文件
E1501
Sigma-Aldrich
苯佐卡因
≥99% (HPLC)
同義詞:
4-氨基苯甲酸乙酯, 对氨基苯甲酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11NO2
CAS號碼:
分子量::
165.19
Beilstein:
638434
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51271900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI 密鑰
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
苯佐卡因是一种局部麻醉剂。被用作食欲抑制剂和烟雾抑制剂。苯佐卡因用于治疗瘙痒、烧伤和感冒。与变应性联系性皮炎有关。
應用
苯佐卡因已被用作脑脊液 (CSF) 流分析的麻醉剂。它也被用作鱼类的麻醉剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F
閃點(°C)
112 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ciliogenesis and cerebrospinal fluid flow in the developing Xenopus brain are regulated by foxj1
Hagenlocher C, et al.
Cilia, 2(1), 12-12 (2013)
Fisher's Contact Dermatitis (2008)
Reproductive behaviour of two tilapia species (Oreochromis niloticus, Linne, 1758; Sarotherodon melanotheron, Ruppel, 1852) in freshwater intra and interspecific pairing context
Akian DD, et al.
Applied Animal Behaviour Science, 193, 104-113 (2017)
Consequences of acute stress and cortisol manipulation on the physiology, behavior, and reproductive outcome of female Pacific salmon on spawning grounds
McConnachie SH, et al.
Hormones and Behavior, 62(1), 67-76 (2012)
Early individual electronic identification of sea bass using RFID microtags: A first example of early phenotyping of sex-related growth
Ferrari S, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 426, 165-171 (2014)