重要文件
MAB80132
Sigma-Aldrich
抗人偏肺病毒抗体,克隆号406
clone 406, Chemicon®, from mouse
同義詞:
hMPV
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
406, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
一般說明
人类偏肺病毒(hMPV)是副粘病毒亚科肺炎病毒属的一员,2001年首次在荷兰儿科呼吸道标本中检出。它是一种有包膜的多形性病毒,基因组为单股负链RNA。目前已检出两种主要血清型:A 型和 B 型。几项研究在世界各地的标本中发现了hMPV,据估计,到5岁时,70% 的儿童将产生hMPV抗体。
特異性
与亚型(A1、A2、B1、B2)有反应。对核蛋白有特异性。
應用
抗人偏肺病毒抗体,克隆号406可检测人偏肺病毒 & 已发布 & 经验证可用于ELISA、FC。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2