MAB4419
Anti-OCT-4 [POU5F1] Antibody, clone 7F9.2
clone 7F9.2, from mouse
同義詞:
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
About This Item
推薦產品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
7F9.2, monoclonal
物種活性
human, mouse
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
一般說明
特異性
免疫原
應用
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Flow Cytometry: Recommended working dilution is 2 µg/mL.
Immunocytochemistry: Recommended working dilution is 1:100 – 1: 200.
標靶描述
聯結
外觀
儲存和穩定性
其他說明
免責聲明
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
跳過週末餵食。人類多能幹細胞(ES 和 iPS 細胞)的定義無血清和無飼料擴展培養基。請參閱刊物和協議。
用於產生神經幹細胞、神經元和膠質細胞類型的人類 iPSC 神經分化培養基和方案。
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.