This antibody is validated only for immunohistochemistry and immunocytochemistry. Western blotting is not a recommended technique for this antibody, making it difficult to predict the nature of the bands in Western blotting results.
MAB390
抗-p75 LNGFR抗体,皂草毒蛋白结合,克隆192
clone 192, Chemicon®, from mouse
同義詞:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
推薦產品
生物源
mouse
品質等級
共軛
saporin
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
192, monoclonal
物種活性
rat
應無反應活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NGFR(4804)
一般說明
特異性
免疫原
應用
该抗体的一个先前批次用于IH(P)。
免疫细胞化学:
一个先前批次的该抗体被用于IC。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
神经退行性疾病
神经化学&神经营养蛋白
神经科学
外觀
儲存和穩定性
分析報告
脑组织
其他說明
法律資訊
免責聲明
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
-
Why are there multiple bands on a western blot for the p75 antbody?
1 answer-