無性繁殖
KMX-1, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2b
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB3(10381)
一般說明
微管是有丝分裂装置,纤毛,鞭毛和细胞骨架元素的组成部分。它们主要由 2 种可溶性蛋白质组成:α 微管蛋白和 β 微管蛋白,每种蛋白约 55,000 kDa。 针对 β 微管蛋白的抗体可用作蛋白质印迹的上样对照。但是,应该注意的是,某些细胞中β微管蛋白的水平可能不稳定。例如,脂肪组织中微管蛋白的表达非常低,因此 β 微管蛋白不应该用作这些组织的上样对照。
特異性
该抗体与 β-微管蛋白发生特异性反应,并对不同物种表现出强烈的交叉反应性。该抗体允许使用间接免疫荧光染色微管,仅显示低背景。
免疫原
从多头粘变形虫中纯化的微管蛋白
應用
免疫细胞化学:
一个浓度为1-2 μg/mL的先前批次产品已被用于免疫细胞化学中。
蛋白质印记:
0.05-0.5 μg/mL
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
一个浓度为1-2 μg/mL的先前批次产品已被用于免疫细胞化学中。
蛋白质印记:
0.05-0.5 μg/mL
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
细胞骨架
细胞骨架
研究类别
细胞结构
细胞结构
该抗微管蛋白抗体 β 克隆 KMX-1 经验证可用于 IC、WB 检测微管蛋白。
品質
通过免疫印迹对A431裂解液进行常规评估。
免疫印迹:
该批次以1:500的稀释度在10μg A431裂解物中检测到微管蛋白(BETA)。
免疫印迹:
该批次以1:500的稀释度在10μg A431裂解物中检测到微管蛋白(BETA)。
標靶描述
50 kDa
聯結
替代:04-1049
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆 IgG2b 液体,溶于含有 0.02M 磷酸盐缓冲液,0.25M NaCl 和 0.1% 叠氮化钠的缓冲液中
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8ºC可稳定保存6个月。
分析報告
对照
HeLa 细胞裂解液
A431 细胞裂解液
MCF7 细胞裂解液
HeLa 细胞裂解液
A431 细胞裂解液
MCF7 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Contactin-1 regulates myelination and nodal/paranodal domain organization in the central nervous system.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Frontiers in synaptic neuroscience, 4, 6-6 (2012-12-12)
N-cadherin is a calcium-sensitive cell adhesion molecule commonly expressed at synaptic junctions and contributes to formation and maturation of synaptic contacts. This study used heterologous cell cultures of brainstem cholinergic neurons and transfected Chinese Hamster Ovary (CHO) cells to examine
PloS one, 8(4), e62435-e62435 (2013-04-30)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are widely expressed throughout the central and peripheral nervous system and are localized at synaptic and extrasynaptic sites of the cell membrane. However, the mechanisms regulating the localization of nicotinic receptors in distinct domains of
Interferon regulatory factor 4 regulates obesity-induced inflammation through regulation of adipose tissue macrophage polarization.
Diabetes null
Cell stress & chaperones, 18(2), 155-160 (2012-08-07)
Alzheimer's disease, Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are 'protein misfolding disorders' of the mature nervous system that are characterized by the accumulation of protein aggregates and selective cell loss. Different brain regions are impacted, with Alzheimer's affecting cells