文件
LX2RCAL-K25
Millipore
Luminex 200校准套装,25次
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
產品線
Milliplex®
品質等級
技術
multiplexing: suitable
一般說明
所有xMAP仪器都需要进行定时的校准和性能验证,以确保系统正常运行和数据准确。Luminex 100/200仪器(通过xPONENT软件操作)的校验使用校准和验证两款套件,每款套件均能使用25次。
應用
用于Luminex 200系统(通过xPONENT软件操作)
其他說明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
法律資訊
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany