材料
PTFE membrane
gridded
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
參數
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
130 μm
顏色
white
基質
Mitex™
孔徑
10.0 μm pore size
60 % porosity
起泡點
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Mitex™ PTFE 滤膜几乎不受所有液体的影响,包括有机溶剂、浓酸和浓碱、推进剂和低温流体。Mitex 滤膜无背衬,但易于处理,其将背衬膜的便利性与纯 PTFE 滤膜的多功能性结合在一起。Mitex 滤膜是疏水性的。
特点 & 优势:
•广泛的化学相容性
•生物和化学惰性
•在超过 260 °C(500 °F)和低于 -100 °C(-148 °F)的温度下稳定
应用:
澄清酸、碱和低温流体;澄清推进剂;分析液压液;分离 RNA
特点 & 优势:
•广泛的化学相容性
•生物和化学惰性
•在超过 260 °C(500 °F)和低于 -100 °C(-148 °F)的温度下稳定
应用:
澄清酸、碱和低温流体;澄清推进剂;分析液压液;分离 RNA
滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:LCWG
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
分析液压油
法律資訊
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13