Merck
KVGLA10TH1
Millipore
Opticap XL10 Durapore 0.22 µm 1-1/2 in.TC-9/16 in.HB
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
同義詞:
Durapore® 0.22 µm,Opticap® XL囊式
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 10
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
33.5 cm (13.2 in.)
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
14.5 cm (5.7 in.)
過濾面積
0.69 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
33.5 cm (13.2 in.)
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤25 mg/capsule
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
一般說明
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次60 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
可提取物质量:在受控室温下在水中浸泡24小时后称量
用 ≥1 L 水冲洗后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們