重要文件
KTGRA05HH1
Millipore
Aervent® 0.2 µm,Opticap® XL囊式
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm)
同義詞:
Aervent KTGR Opticap XL5 Capsule
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 5
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Aervent®
參數
≤12 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C (Forward)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
80 psig max. inlet pressure
技術
gas filtration: suitable
長度
8.5 in.
寬度
4.2 in.
柱標稱長度
5 in. (13 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.32 m2
入口接頭直徑
9/16 in.
入口到出口寬度
21.3 cm (8.4 in.)
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量法萃取物
≤14 mg/cartridge
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
輸入
sample type gas
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
设备配置:胶囊
特點和優勢
每个滤芯在85 Nm3/h (50 SCFM)流速下,可截留108–1010空斑形成单位的ΦX-174病毒颗粒气溶胶。
包裝
双层易开袋
品質
截留缺陷短波单胞菌(原名:缺陷假单胞菌)液体气溶胶21天,挑战最低值10⁷ CFU/cm²
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的PTFE膜生产。
灭菌
135 °C×30 min高压灭菌30次
分析報告
HydroCorr:≤2.6 bar(38 psig)压力下,样品水流量≤0.38 mL/min
可提取物质量:受控室温下,在70/30% 异丙醇/水混合液中浸泡24小时后测定。
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。