KK-1L-BK
抗D抗体(克隆号MS-26),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-D from the clone MS-26, Human IgG, Intermediate for further manufacturing use
同義詞:
Anti-D (clone MS-26), FFMU
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
推薦產品
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
MS-26, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pack of 1 L
濃度
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.7-7.7
同型
IgG
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
标准化的浓缩细胞培养上清液,经过磷酸缓冲液洗滤。
用于制造抗D血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
该抗体与DVI红细胞反应。作为IgG抗体,需要通过致敏技术激发凝集反应,例如,加入抗人球蛋白、酶,或采用多种自动方法。本品是理想的混用试剂,可与任意的密理博IgM抗D抗体的中间体原料(FFMU)混合制作IgM/IgG试剂。
含0.1%(w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
获得美国FDA基于共享制造协议(shared manufacturing agreement)的许可。
用于制造抗D血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
该抗体与DVI红细胞反应。作为IgG抗体,需要通过致敏技术激发凝集反应,例如,加入抗人球蛋白、酶,或采用多种自动方法。本品是理想的混用试剂,可与任意的密理博IgM抗D抗体的中间体原料(FFMU)混合制作IgM/IgG试剂。
含0.1%(w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
获得美国FDA基于共享制造协议(shared manufacturing agreement)的许可。
應用
体外血型产品或器械生产。
抗体中间体,用于进一步的制造用途。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1