重要文件
IT5SP0009
Millipore
IT5 配件,出口管组装
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151819
eCl@ss:
32031690
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Integritest®
品質等級
高度
1 in.
25 mm
寬度
8 in.
深度
8 in.
重量
8 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany