重要文件
HX0603S
Supelco
盐酸 溶液
31.5-35.5%
同義詞:
氯化氢 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
HCl
CAS號碼:
分子量::
36.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
190 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
成份
hydrochloric acid, 31.5-35.5%
顏色
APHA: ≤50
pH值
<1 (20 °C in H2O)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
31.5-35.5%
分析報告
Assay: 31.5-35.5%
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1