product name
正己烷, Meets ACS Specifications GR ACS
蒸汽密度
~3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
形狀
liquid
自燃溫度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
雜質
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤5 ppm Benzene (C6H6)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -22 °C
溶解度
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
分析報告
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Benzene (C6H6): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup