HVLP00010
同義詞:
PVDF 膜过滤器,孔径0.45 μm
1 of 10
Millipore
HVLP04700
Durapore® 膜过滤装置, 0.45 µm
HVLP02500
GVWP04700
Durapore®膜过滤装置, 0.22 µm
HVLP09050
HVHP04700
HVLP14250
GVWP14250
DVPP29325
PVDF 膜过滤器,孔径0.65 μm
Z744003
Worthington Accessories
CVGL03TP3
Durapore 筒式过滤器 30 in.0.22 µm 0 号
PVDF membraneplain filterwhite filter
400
non-sterile
hydrophilic
Durapore®Millipore
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate4 L/min-cm2 air flow rate85 °C max. temp.
125 μm
0.5%
n/D 1.42
Durapore®
0.45 μm pore size70 % porosity
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Filter Membranes
Filtration
Laboratory Filter Membranes
Millipore® Filter Membranes
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
SLHV004SL
Millex™ PVDF 针式过滤器
This roll product is 304 mm wide.